製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
1033 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
n20/D 1.516
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 41320 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41320-VAR-F:
41320-5ML-F:
41320-1ML-F:
41320-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック