Merck
1555005
USP
プレドニゾロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-3,20-ジオン, 1-デヒドロコルチゾール, 1-デヒドロヒドロコルチゾン, 11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O5
CAS番号:
分子量:
360.44
Beilstein:
1354103
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prednisolone
メーカー/製品名
USP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
It is intended to be used as a USP reference standard in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
  • Prednisolone
  • Prednisolone Compounded Oral Suspension, Veterinary
  • Prednisolone Sodium Phosphate
  • Dexamethasone Oral Solution
  • Tetracycline Hydrochloride, Novobiocin Sodium, and Prednisolone Tablets
  • Prednisolone Oral Solution
  • Prednisolone Tablets
  • Prednisolone Sodium Phosphate Injection
  • Prednisolone Sodium Phosphate Ophthalmic Solution
  • Hydrocortisone Gel
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
1555005-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Tetracycline Hydrochloride, Novobiocin Sodium, and Prednisolone Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 4312-4312 (2013)
Prednisolone
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(5), 3659-3659 (2020)
Prednisolone Sodium Phosphate Ophthalmic Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3668-3668 (2020)
Prednisolone Sodium Phosphate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(1), 3665-3665 (2022)
Dexamethasone Oral Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 1288-1288 (2014)