Merck
P26252
Sigma-Aldrich
フェニルヒドラジン
97%
別名:
ヒドラジノベンゼン, モノフェニルヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHNH2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
606080
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
345 °F
屈折率
n20/D 1.607 (lit.)
bp
238-241 °C (lit.)
mp
18-21 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
InChI Key
HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
フェニルヒドラジンは、下記の合成の際の反応物質として使用することができます:
  • N-ブロモスルホンアミド 触媒の存在下で、ワンポット疑似5成分縮合によりアリールアルデヒドおよびアセトアセテートと反応することで合成される、4, 4′-(アリールメチレン)-ビス(3-メチル-1-フェニル-1H-ピラゾール-5-オール)。
  • メルカプト酢酸およびアルデヒドまたはケトンで処理することで合成されるチアゾリジノン。
  • 6-(トリフルオロメチル)コマン酸と反応させることで合成される、5-[3,3,3-トリフルオロ-2-(フェニルヒドラゾノ)プロピル]-1-フェニル-1H-ピラゾール-3-カルボン酸。
またフェニルヒドラジンは、触媒としてのブレンステッド塩基および金属塩の存在下で炭酸ジメチル(DMC)と反応することで、N-1およびN-2で選択的にカルボキシメチル化された産物を生成する前駆体としても使用することができます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P26252-5G:4.548173950686E12
P26252-500G:4.548173950679E12
P26252-100G:4.548173950662E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regioselective solvent-sensitive reactions of 6-(trifluoromethyl) comanic acid and its derivatives with phenylhydrazine
Usachev BI, et al.
Tetrahedron Letters, 50(31), 4446-4448 (2009)
Erika Lattova et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 793(1), 167-179 (2003-07-26)
A well-known reaction of carbonyl compounds with phenylhydrazine has been applied to saccharides, providing increased sensitivity for mass spectrometric (MS) and ultraviolet (UV) detection during high-performance liquid chromatographic (HPLC) separations. After a simple derivatization procedure for 1 h at 70
Reaction of the ambident electrophile dimethyl carbonate with the ambident nucleophile phenylhydrazine
Rosamilia AE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(4), 1559-1562 (2008)
Efficient solvent-free synthesis of thiazolidin-4-ones from phenylhydrazine and 2, 4-dinitrophenylhydrazine
Neuenfeldt PD, et al.
Tetrahedron Letters, 51(23), 3106-3108 (2010)
Tandem cyclocondensation-Knoevenagel-Michael reaction of phenyl hydrazine, acetoacetate derivatives and arylaldehydes
Khazaei A, et al.
New. J. Chem., 38(11), 5287-5292 (2014)
資料
Glycan Labeling
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
P26252-5G4061834365082
P26252-100G4061836834111
P26252-500G4061836834135
P26252-5ML