Merck
152137
Sigma-Aldrich
4-メトキシフェニルヒドラジン 塩酸塩
95%
別名:
(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Methoxyphenyl)hydrazine monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazinium chloride, 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, [4-(Methyloxy)phenyl]hydrazine monohydrochloride, p-Anisylhydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NHNH2·HCl
CAS番号:
分子量:
174.63
Beilstein:
3566583
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
160-162 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydrazine
SMILES記法
Cl.COc1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI Key
FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride was used in the preparation of 5-cyano-3-(5-methoxy-2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
152137-VAR:
152137-10G:
152137-BULK:
152137-50G:
152137-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Iwakawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(1), 160-162 (2000-03-08)
Treatment of 3-acetonyl-5-cyano-1,2,4-thiadiazole (1) with 4-methyl or 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride provided 5-cyano-3-(2,5-dimethylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (2) or 5-cyano-3-(5-methoxy-2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (3) as the sole product, respectively. In contrast, treatment of 1 with phenylhydrazine hydrochloride resulted in the formation of 5-cyano-3-(2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (4) and the unexpected 5-cyano-3-(3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl)-1,2,4-thiadiazole (5).