Merck
C65807
Sigma-Aldrich
4-クロロフェニルヒドラジン 塩酸塩
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4NHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
179.05
Beilstein:
3596254
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
216 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI Key
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C65807-VAR:
C65807-500G:
C65807-1KG:
C65807-25G:
C65807-5G:
C65807-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J P Mahy et al.
European journal of biochemistry, 226(2), 445-457 (1994-12-01)
The reaction of p-chlorophenylhydrazine with prostaglandin H synthase (PGHS) Fe(III) under aerobic conditions leads to a partial destruction of the heme and to a new complex absorbing at 436 nm. This complex is also obtained by reaction of p-chlorophenyldiazene (pClPhN