Merck
153958
Sigma-Aldrich
3-ブロモフェニルヒドラジン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4NHNH2·HCl
CAS番号:
分子量:
223.50
Beilstein:
3565829
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
227-231 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
hydrazine
SMILES記法
Cl.NNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI Key
RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-Bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido [2,1- b]quinazoline-11-one.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
153958-25G:
153958-1KG:
153958-VAR:
153958-5G:
153958-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)