Merck
713309
Sigma-Aldrich
メチル 2-オキソ酪酸
95%
別名:
2-オキソ酪酸メチルエステル, メチル 2-ケト酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O3
CAS番号:
分子量:
116.12
Beilstein:
1749847
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
95%
フォーム
liquid
不純物
≤1.0% water
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
XPIWVCAMONZQCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メチル2-オキソ酪酸は、下記で出発物質として使用できます:
  • プロピルホスホン酸無水物を用いて、アリールヒドラジンのフィッシャーのインドール合成を介してインドール誘導体を合成するため。
  • 天然物であり神経毒性セスキテルペノイドである(−)-ピクロトキシンの合成。
  • 多年生牧草に存在する天然物であるファラリンのコア構造を調製するため。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
122.0 °F
引火点(℃)
50 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
713309-500G:
713309-25G:
713309-BULK:
713309-VAR:
713309-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of the core structure of phalarine
Douki K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17, 1727-1730 (2019)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
713309-25G4061832844343
713309-100G4061831831702
713309-500G4061831831719