Merck
E14578
Sigma-Aldrich
ブロモピルビン酸エチル
technical grade, 90%
別名:
β-Bromopyruvic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-(oxo)propionic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopyruvic acid ethyl ester, Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl α-bromopyruvate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-bromopyruvate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2COCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
195.01
Beilstein:
1760158
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
98-100 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ブロモピルビン酸エチルは、ブロモピルビン酸エチルエステルとも呼ばれ、アルキル置換 α-ブロモケトンであり、1,3-オキサゾリン-2-チオンや 3-ブロモイミダゾピリジンなどの合成など、さまざまな有機反応におけるビルディングブロックとして一般的に使用されています。
アプリケーション
エチルブロモピルベートは以下のような求電子剤として使用されます:
  • 置換ベンゾチオアミドを用いたチアゾールの合成に。
また、一級アミンと二酸化炭素からチオキソチアゾリジンの合成にも使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E14578-100G:
E14578-BULK:
E14578-VAR:
E14578-25G:
E14578-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chin. J. Chem., 24, 381-381 (2006)