製品名
カルバジン酸tert-ブチル, 98%
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
63-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O=C(NN)OC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI Key
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
パラジウム触媒によるビニルハライドとのクロスカップリング反応に用い、N-Boc-N-アルケニルヒドラジンを生成します。
固相ペプチド合成やα-アミノアルデヒドの光学純度測定に用いる試薬です。アルデヒドと縮合し、HIV-1プロテア-ゼ阻害薬の合成における中間物質となるヒドラゾンを生成します。
固相ペプチド合成やα-アミノアルデヒドの光学純度測定に用いる試薬です。アルデヒドと縮合し、HIV-1プロテア-ゼ阻害薬の合成における中間物質となるヒドラゾンを生成します。
適用法令
Jan Code
B91005-25KG:
B91005-BULK:
B91005-25G:
B91005-5G:
B91005-100G:
B91005-VAR:
B91005-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 34, 5425-5425 (1993)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1052-1052 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 6599-6599 (1993)
José Barluenga et al.
Organic letters, 9(2), 275-278 (2007-01-16)
N-Boc-N-alkenylhydrazines, an almost unknown type of compounds, have been prepared with high to moderate yields via palladium-catalyzed cross-coupling between alkenyl halides and tert-butyl carbazate. The present methodology represents the first general way to access this highly functionalized and unusual type
Martina Bruna Violatto et al.
ACS nano, 13(4), 4410-4423 (2019-03-19)
Steroids are the standard therapy for autoimmune hepatitis (AIH) but the long-lasting administration is hampered by severe side effects. Methods to improve the tropism of the drug toward the liver are therefore required. Among them, conjugation to nanoparticles represents one