Merck
699101
Sigma-Aldrich
1-Boc-1-メチルヒドラジン
97%
別名:
2-メチルカルバジン酸 tert-ブチルエステル, N-(tert-ブトキシカルボニル)-N-メチルヒドラジン, N-Boc-N-メチルヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2O2
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436
密度
0.985 g/mL at 25 °C
官能基
amine
hydrazide
SMILES記法
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
InChI Key
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F
引火点(℃)
71.1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
699101-5G:
699101-VAR:
699101-25G:
699101-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)