安全性情報
790419
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
別名:
(1-Ethoxyformimidoyl)formic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-2-iminoacetic acid ethyl ester, Ethyl 1-carbethoxyformimidate, Ethyl carboethoxyformidimate, Ethyl ethoxycarbonylformimidate, Ethyl ethoxyiminoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.426
密度
1.042 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
N=C(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
162.3 °F
引火点(℃)
72.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
790419-500MG:
790419-VAR:
790419-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)