Merck
194557
Sigma-Aldrich
メトキシ酢酸
98%
別名:
NSC 7300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2COOH
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
635800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
202-204 °C (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ether
SMILES記法
COCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メトキシ酢酸は、ゲル化、粘性および安定化試薬として業界で広く使用されているフタル酸エステルの主要な代謝物です
アプリケーション
メトキシ酢酸は、in ovoでの胚形成中に完全な脊椎動物胚を曝露した後の化学毒性を評価するために、ゼブラフィッシュの胚毒性検査に使用されました
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
194557-50G:
194557-250G:
194557-VAR:
194557-BULK:
194557-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gargi Bagchi et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 9, 42-42 (2011-04-02)
Optimal androgen signaling is critical for testicular development and spermatogenesis. Methoxyacetic acid (MAA), the primary active metabolite of the industrial chemical ethylene glycol monomethyl ether, disrupts spermatogenesis and causes testicular atrophy. Transcriptional trans-activation studies have indicated that MAA can enhance
Gargi Bagchi et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 8, 65-65 (2010-06-23)
Methoxyacetic acid (MAA) is the active metabolite of the widely used industrial chemical ethylene glycol monomethyl ether, which is associated with various developmental and reproductive toxicities, including neural toxicity, blood and immune disorders, limb degeneration and testicular toxicity. Testicular toxicity
Derek V Henley et al.
Environmental health perspectives, 117(11), 1702-1706 (2010-01-06)
Ethylene glycol monomethyl ether (EGME) exposure is associated with impaired reproductive function. The primary metabolite of EGME is methoxyacetic acid (MAA), a short-chain fatty acid that inhibits histone deacetylase activity and alters gene expression. Because estrogen signaling is necessary for
Derek V Henley et al.
Endocrinology, 147(6 Suppl), S25-S32 (2006-05-13)
The term endocrine-disrupting chemicals is used to define a structurally diverse class of synthetic and natural compounds that possess the ability to alter various components of the endocrine system and potentially induce adverse health effects in exposed individuals and populations.
Bo Yang et al.
Urology, 81(3), 696-696 (2013-01-08)
To investigate the expression pattern of Ras-related protein 1 (Rap1) during testicular development and to clarify whether its expression is developmentally regulated and whether this expression is involved in the process of germ cell apoptosis. The expression pattern of Rap1