About This Item
化学式:
CH3OCH2COCl
CAS番号:
分子量:
108.52
Beilstein:
1740244
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
密度
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メトキシアセチルクロリドは次の化合物のメトキシアセチル化に使用できます:
また、イミンと反応させて β-ラクタムを合成するために使用することもあります。 さらに、金属有機構造体(MOF)であるMIL-101に合成後修飾を施して、CO2とプロピレン酸化物との環付加反応に用いる触媒を合成する目的で使用することがあります。
- ビロクラリンA(8-メトキシアセトキシビオクラリンAの合成に使用します)。
- 置換/非置換ベンズアミド(N-(2-メトキシアセチル)-ベンズアミドの合成に使用します)。
また、イミンと反応させて β-ラクタムを合成するために使用することもあります。 さらに、金属有機構造体(MOF)であるMIL-101に合成後修飾を施して、CO2とプロピレン酸化物との環付加反応に用いる触媒を合成する目的で使用することがあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F
引火点(℃)
28 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M9653-1G:
M9653-VAR:
M9653-10G:
M9653-BULK:
A telescopic one-pot synthesis of ?-lactam rings using amines as a convenient source of imines.
Rajamaki SHM, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(45), 38553-38557 (2016)
Bioactive dihydro-?-agarofuran sesquiterpenoids from the Australian rainforest plant Maytenus bilocularis.
Wibowo M, et al.
Journal of Natural Products, 79(5), 1445-1453 (2016)
Functionalized MIL-101 with imidazolium-based ionic liquids for the cycloaddition of CO2 and epoxides under mild condition.
Liu D, et al.
Applied Surface Science, 428(45), 218-225 (2018)
Radu A Gropeanu et al.
PloS one, 7(9), e43657-e43657 (2012-09-13)
Three different variants of photoactivatable caged paclitaxel (PTX) have been synthesized and their bioactivity was characterized in in vitro assays and in living cells. The caged PTXs contain the photoremovable chromophore 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyloxycarbonyl (Nvoc) attached to position C7, C2' and to
Synthesis of Quinolinone Alkaloids via Aryne Insertions into Unsymmetric Imides in Flow.
Schwan J, et al.
Organic Letters, 20(23), 7661?7664-7661?7664 (2018)