Merck
139122
Sigma-Aldrich
イソブチリルクロリド
98%
別名:
2-Methylpropanoic acid chloride, 2-Methylpropionyl chloride, 2-Propylcarbonyl chloride, Chloro isopropyl ketone, Isobutyroyl chloride, Isopropanecarbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOCl
CAS番号:
分子量:
106.55
Beilstein:
605393
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.07 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CC(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
InChI Key
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
イソブチルクロリドは、グアニンと反応してN(2)-イソブチルグアニンを産生します。
アプリケーション
α-アミノエステル、ヌクレオシドおよびピロ-ルのケチミン誘導体に用いる汎用性の高いアシル化剤です。
イソブチリルクロリドは、完全イソブチル末端の超分岐ポリエチレンイミンの合成に使用されました。イソブチリルクロリドは、Echium italicum Lの根の表皮中のシコニン及びそのエステル並びにそのエルテル誘導体の分離及び同定に使用されました。α-アミノエステル、ヌクレオシド及びピロールのケチミン誘導体に対する多用途なアシル化試薬として使用されました。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
139122-500ML:
139122-5G:
139122-VAR:
139122-BULK:
139122-500G:
139122-100G:
139122-100ML:
139122-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 1207-1207 (1993)
Alen Albreht et al.
Journal of chromatography. A, 1216(15), 3156-3162 (2009-02-24)
Nine shikonin pigments: shikonin (S), acetylshikonin (AS), propionylshikonin (PS), isobutyrylshikonin (IBS), tiglylshikonin (TS), 3,3-dimethylacrylshikonin (DAS), angelylshikonin (ANS), 2-methyl-n-butyrylshikonin (MBS) and isovalerylshikonin (IVS) were identified in the root epidermis of Echium italicum L. for the first time. A new thin-layer chromatographic
Lijing Yang et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 51(1), 60-64 (2012-11-21)
N(2)-isobutyrylguanine was prepared by treatment of guanine with isobutyryl chloride. Two tautomers, 1,7-dihydro-2-(isobutyroyl)amino-6H-purin-6-one and 1,9-dihydro-2-(isobutyroyl)amino-6H-purin-6-one, were identified in almost 1:1 ratio in dichloromethane-dimethyl sulfoxide (1:1 v/v) by NMR spectroscopy. By using the selective-inversion experiments, enthalpy, entropy, and free energy for activation
Heteroatom Chem., 4, 39-39 (1993)
Thermoresponsive hyperbranched polyethylenimines with isobutyramide functional groups.
Liu H, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(6), 1177-1184 (2007)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
139122-500G4061838732675
139122-100G4061838732668
139122-5G4061838732682