Merck
156965
Sigma-Aldrich
シクロヘキサンカルボニルクロリド
98%
別名:
ヘキサヒドロベンゾイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11COCl
CAS番号:
分子量:
146.61
Beilstein:
742163
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI Key
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アセトニトリル中の懸垂水銀滴電極におけるシクロヘキサンカルボニルクロリドの電気化学的還元が報告されています。
アプリケーション
シクロヘキサンカルボニルクロリドは、抗菌・抗酵母活性を持つ以下の5種類のチオ尿素誘導体リガンドの調製において使用されました:
  • (N-(ジエチルカルバモチオイル)シクロヘキサンカルボキシアミド
  • N-(ジ-n-プロピルカルバモチオイル)シクロヘキサンカルボキシアミド
  • ジ-n-ブチルカルバモチオイル)シクロヘキサンカルボキシアミド
  • N-(ジフェニルカルバモチオイル)シクロヘキサンカルボキシアミド
  • N-(モルホリン-4-カルボノチオイル)シクロヘキサンカルボキシアミド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
150.8 °F
引火点(℃)
66 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
156965-5G:
156965-25G:
156965-100G:
156965-VAR:
156965-BULK:
156965-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical reduction of cyclohexanecarbonyl chloride at mercury cathodes in acetonitrile.
Urove GA and Peters DG.
Journal of the Electrochemical Society, 140(4), 932-935 (1993)
Hakan Arslan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 14(1), 519-527 (2009-01-27)
Five thiourea derivative ligands and their Ni(2+) and Cu(2+) complexes have been synthesized. The compounds were screened for their in vitro anti-bacterial activity using Gram-positive bacteria (two different standard strains of Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Bacillus
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage