安全性情報
8.18256
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
for synthesis
別名:
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11ClO
CAS番号:
分子量:
146.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
220-322-7
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
有効性
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-181 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 66 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI Key
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
150.8 °F
引火点(℃)
66 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体