Merck
28-1350
Sigma-Aldrich
硝酸銀 溶液
0.1 M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
aqueous solution
利用可能性
available only in Japan
濃度
0.1 M
1/10 N
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 光化学的銀ナノ粒子の合成:紫外パルスレーザー照射による銀ナノ粒子の光化学合成では、硝酸銀が極めて重要です。界面活性剤添加剤の使用は、合成されたナノ粒子の形態と安定性に影響を与え、触媒、センシング、および生物医学分野での応用が可能となります。この方法により、先進的な材料科学やナノテクノロジーの研究に不可欠なナノ粒子合成の制御されたアプローチが実現します(Qazi, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2021)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-1350-5-500ML-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liming Wang et al.
ACS nano, 9(6), 6532-6547 (2015-05-23)
To predict potential medical value or toxicity of nanoparticles (NPs), it is necessary to understand the chemical transformation during intracellular processes of NPs. However, it is a grand challenge to capture a high-resolution image of metallic NPs in a single
Irina Blinova et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3456-3463 (2012-11-13)
Although silver nanoparticles (NPs) are increasingly used in various consumer products and produced in industrial scale, information on harmful effects of nanosilver to environmentally relevant organisms is still scarce. This paper studies the adverse effects of silver NPs to two
Tao Xu et al.
Organic letters, 14(21), 5416-5419 (2012-10-24)
A silver-catalyzed intramolecular oxidative aminofluorination of alkynes has been developed by using NFSI as a fluorinating reagent. This reaction represents an efficient method for the synthesis of various 4-fluoroisoquinolines and 4-fluoropyrrolo[α]isoquinolines.
Benjamin P Colman et al.
PloS one, 8(2), e57189-e57189 (2013-03-08)
A large fraction of engineered nanomaterials in consumer and commercial products will reach natural ecosystems. To date, research on the biological impacts of environmental nanomaterial exposures has largely focused on high-concentration exposures in mechanistic lab studies with single strains of
Lara Settimio et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 191, 151-157 (2014-05-20)
The fate and lability of added soluble Ag in soils over time was examined by measurement of labile metal (E-value) by isotopic dilution using the (110m)Ag radioactive isotope and the solid-phase speciation of Ag by X-ray absorption near edge structure