Merck
458821
Sigma-Aldrich
塩化2-クロロピリジン-3-カルボニル
98%
別名:
2-クロロニコチノイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
176.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
39-44 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
chloro
SMILES記法
ClC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H
InChI Key
RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
458821-BULK:
458821-5G:
458821-25G:
458821-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry of heterocyclic compounds. 54. Nicotinic acid crown ethers. Synthesis of macrocyclic lactones from 2-chloronicotinic acid and polyethylene glycols. Template effect on the cyclization.
Newkome GR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(4), 626-628 (1980)
Synthesis and biological evaluation of new benzothiazoles as antimicrobial agents.
Al-Talib M, et al.
Arabian Journal of Chemistry (2011)
Yu-Peng Hua et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o373-o373 (2009-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(6)H(5)ClN(2)O, the dihedral angle between the pyridine ring and the carboxamine group is 63.88 (8)°. Inter-molecular N-H⋯N and N-H⋯O hydrogen bonds link the mol-ecules into a two-dimensional network.