Merck
TMT00021
Sigma-Aldrich
ニコチノイルクロリド
別名:
3-Pyridinecarboxylic acid chloride, 3-Pyridinylcarbonyl chloride, 3-Pyridoyl chloride, 3-Pyridylcarbonyl chloride, Nicotinic acid chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO
CAS番号:
分子量:
141.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
ClC(C1=CC=CN=C1)=O
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H
InChI Key
ATBIAJXSKNPHEI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
TMT00021-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lamia W Mohamed et al.
Bioorganic chemistry, 72, 308-314 (2017-05-14)
A new series of oxazolones and triazinones were designed and synthesized and evaluated against both COX-1 and COX-2 enzymes. Full structure elucidation of the new derivatives was performed using microanalyses, IR, 1H NMR, 13C NMR and mass spectra. Most of