Merck
C95706
Sigma-Aldrich
シクロブタンカルボニルクロリド
98%
別名:
シクロブタンカルボン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H7COCl
CAS番号:
分子量:
118.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
60 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H7ClO/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
InChI Key
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C95706-VAR:
C95706-10G:
C95706-BULK:
C95706-1G:
C95706-50G:
試験成績書(COA)