Merck
C95609
Sigma-Aldrich
シクロブタンカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H7CO2H
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1816777
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
−7.5 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
InChI Key
TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C95609-25G:
C95609-5G:
C95609-BULK:
C95609-100G:
C95609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a
Paolo Lorenzon et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(1), 146-160 (2015-01-09)
The type of neuronal activity required for circuit development is a matter of significant debate. We addressed this issue by analyzing the topographic organization of the olfactory bulb in transgenic mice engineered to have very little afferent spontaneous activity due