主要文書
8.41260
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
≥98%
別名:
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O4
CAS番号:
分子量:
144.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
226-651-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3