Merck
715689
Sigma-Aldrich
3-フロイルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClO2
CAS番号:
分子量:
130.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.501
mp
25-30 °C
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChI Key
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.9 °F
引火点(℃)
58.3 °C
適用法令
Jan Code
715689-BULK:
715689-5G:
715689-VAR:
715689-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)