Merck
301019
Sigma-Aldrich
ベンジルオキシアセチルクロリド
95%
別名:
α-(Benzyloxy)acetyl chloride, (Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-(Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-(ベンジルオキシ)アセチルクロリド, 2-Phenylmethoxyacetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2COCl
CAS番号:
分子量:
184.62
Beilstein:
1947363
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
84-87 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ベンジルオキシアセチルクロリドは以下の調製において使用されました:
  • 気道感染用フルオロキノロン系抗生物質の調製における重要な中間体である(S)-3-(メチルアミノ)-3-((R)-ピロリジン-3-yl)プロパンニトリル
  • 非ラセミ体のヘリセン
  • β-ラクタム
  • さらに縮環β-ラクタムを合成するための2置換アゼチジノン
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
301019-BULK:
301019-VAR:
301019-5G:
301019-1G:
301019-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1646-1646 (1993)
Manjinder S Lall et al.
The Journal of organic chemistry, 77(10), 4732-4739 (2012-04-25)
(S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile (1) is a key intermediate in the preparation of PF-00951966, (1) a fluoroquinolone antibiotic for use against key pathogens causing community-acquired respiratory tract infections including multidrug resistant (MDR) organisms. The current work describes the development of a highly efficient
Synthesis, structure, and properties of a helical columnar liquid crystal.
Nuckolls C and Katz TJ.
Journal of the American Chemical Society, 120(37), 9541-9544 (1998)
Willem Van Brabandt et al.
The Journal of organic chemistry, 71(18), 7083-7086 (2006-08-26)
A high-yielding, asymmetric synthesis of novel 4-formyl-1-(2- and 3-haloalkyl)azetidin-2-ones was developed as valuable starting materials for the synthesis of different enantiomerically enriched bicyclic azetidin-2-ones, such as piperazine, morpholine, and 1,4-diazepane annulated beta-lactam derivatives. Especially the hydride reduction of 4-imidoyl-1-(2- and
The Journal of Organic Chemistry, 59, 932-932 (1994)