Merck
C22369
Sigma-Aldrich
2-クロロアクリロニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CClCN
CAS番号:
分子量:
87.51
Beilstein:
773744
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=C)C#N
InChI
1S/C3H2ClN/c1-3(4)2-5/h1H2
InChI Key
OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Common reagent in cycloaddition reactions.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C22369-100ML:
C22369-VAR:
C22369-5G:4548173190846
C22369-250ML:
C22369-10KG:
C22369-500G:
C22369-BULK:
C22369-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 814-814 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5200-5200 (1993)
A G Craan et al.
Toxicology, 56(1), 47-61 (1989-05-31)
The nephrotoxicity of glutathione (GSH) pathway metabolites derived from toluene (TOL), styrene (STYR), bromobenzene (BB), acrylonitrile (ACLN) and 2-chloroacrylonitrile (CACLN) were compared with that of dichlorovinylcysteine (DCVC), using renal brush border and basal-lateral uptake parameters as indices. Cysteine conjugates and
Yi Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(12), 3928-3930 (2006-03-23)
Catalytic tandem asymmetric reactions constitute a powerful strategy for the asymmetric construction of nonadjacent stereocenters in acyclic molecules directly from achiral precursors. In this Communication, we report a highly enantioselective and diastereoselective addition of trisubstituted carbon donors to 2-chloroacrylonitrile catalyzed
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (2)(2), 52-53 (1983-02-01)