Merck
60435
Sigma-Aldrich
カリウムtert-ペントキシド 溶液
technical, ~25% in toluene (T, ~1.7 M)
別名:
カリウム(2-メチル-2-ブトキシド), カリウムtert-ペンチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)2OK
CAS番号:
分子量:
126.24
Beilstein:
4149025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
濃度
~25% in toluene (T, ~1.7 M)
密度
0.90 g/mL at 20 °C
SMILES記法
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カリウムtert-ペントキシド溶液は、第二世代Grubbsメタセシス触媒[RuCl2(=CHPh)(H2IMes)(PCy3)](H2IMesは1,3-ジメチル-4,5-ジヒドロイミダゾール-2-イリデンであり、PCy3はトリシクロヘキシルホスフィン)とベンジルアルコールから[RuClPh(CO)(H2IMes)(PCy3)]を合成するベースとして使用されています。この錯体は、固体で、空気安定性があり、高活性の異性化触媒です。
注意
結晶化することがありますが、約 30°Cに加熱することで再溶解できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60435-VAR:
60435-BULK:
60435-1L:4548173915036
60435-250ML:4548173915043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Degradation of the Second?Generation Grubbs Metathesis Catalyst with Primary Alcohols and Oxygen? Isomerization and Hydrogenation Activities of Monocarbonyl Complexes.
Dinger MB
European Journal of Inorganic Chemistry, 2003(15), 2827-2833 (2003)