Merck
292788
Sigma-Aldrich
カリウムメトキシド
95%
別名:
カリウムメチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OK
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
3551544
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
SMILES記法
[K+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI Key
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カリウムメトキシドは、ハロゲン化アリールの脱ハロゲン化に使用される塩基性求核試薬です。
アプリケーション
カリウムメトキシドは以下の用途に使用できます:
  • イオン性液体[bmim][BF4]存在下でのブロモアルカンおよびメシルオキシアルカンのメトキシ化のためのメトキシル化剤として
  • 炭酸ジメチルおよびギ酸メチル合成の触媒として
  • バイオディーゼル製造用にひまわり油をエステル交換反応する際の触媒として
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
292788-BULK:
292788-250G:
292788-5G:
292788-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effect of Mo(CO)6 as a co-catalyst in the carbonylation of methanol to methyl formate catalyzed by potassium methoxide under CO, syngas and H2 atmospheres. HP-IR observation of the methoxycarbonyl intermediate of Mo(CO)6.
Jali S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 348(1-2), 63-69 (2011)
Significantly enhanced reactivities of the nucleophilic substitution reactions in ionic liquid.
Kim DW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(11), 4281-4285 (2003)
Synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide using potassium methoxide as catalyst under mild conditions.
Cai Q, et al.
Catalysis Letters, 103(3-4), 225-228 (2005)
Integrated biodiesel production: a comparison of different homogeneous catalysts systems.
Vicente G, et al.
Bioresource Technology, 92(3), 297-305 (2004)
E Ballesteros et al.
Journal of chromatography. A, 719(1), 221-227 (1996-01-05)
An automated gas chromatographic method for the simultaneous determination of cholesterol, alpha-tocopherol and alpha-tocopheryl acetate in edible oils and fats without derivatization is reported. Interferences from lipid material are avoided by using a continuous system to transesterify triglycerides with potassium