反応適合性
core: potassium
濃度
1.0 M in THF
密度
0.902 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 菜種油と酢酸メチルのエステル交換反応の触媒として。
- 穏やかな条件下で、N-ベンジルアミノ酸由来アンモニウムイリドのゾムレ–ハウザー転位の促進。
- 化学気相成長法によるKNbO3強誘電体膜の合成の有機金属前駆体として。
- 3-カリウムオキサメチルピリジン触媒の調製。
- 強力なアルコキシド塩基試薬として。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328650-100L:4548173257686
328650-500ML:4548173135762
328650-BULK:
328650-2L:4548173135755
328650-20L:4548173135748
328650-5KG:
328650-PZ:
328650-VAR:
328650-50ML:4548173135779
328650-200L:4548173257693
328650-2.5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.