安全性情報
8.43849
Sigma-Aldrich
Potassium tert-butylate
(~ 20% solution in tetrahydrofuran) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
転移温度
flash point -21.5 °C (THF)
密度
0.914 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.917
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.7 °F - (THF)
引火点(℃)
-21.5 °C - (THF)
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質