Merck
703788
Sigma-Aldrich
ナトリウムtert-ブトキシド
99.9%
別名:
Sodium 2-methylpropan-2-olate, Sodium t-butoxide, Sodium tert-butanolate, Sodium tert-butylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
96.10
Beilstein:
3654215
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
密度
1.025  g/cm3 at 68 °F
SMILES記法
[Na+].CC(C)(C)[O-]
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ナトリウムtert-ブトキシドは以下の用途に使用できます。
  • 芳香族化合物のハロアレーンを用いたC-H結合アリール化によるビアリール合成の促進剤。
  • パラジウム触媒によるアミノ化反応における塩基。
  • パラジウム触媒の存在下で不活性化ハロゲン化アリールからアリールtert-ブチルエーテルを合成する際の塩基。
  • N-インドールおよびN-アザインドールの脱スルホニル化。
  • オレフィンとCO2からのアクリル酸ナトリウム合成の塩基として。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
703788-25G:
703788-5G-PW:
703788-25G-PW:
703788-5G:
703788-VAR:
703788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Desulfonylation of Indoles and 7-Azaindoles Using Sodium tert-Butoxide
Chaulet C, et al.
Synlett, 2010(10), 1481-1484 (2010)
Palladium-catalyzed formation of aryl tert-butyl ethers from unactivated aryl halides
Parrish CA and Buchwald SL
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2498-2500 (2001)
Synthesis of acrylates from olefins and CO2 using sodium alkoxides as bases
Manzini S, et al.
Catalysis Today, 281(10), 379-386 (2017)
tert-Butoxide-Mediated C-H Bond Arylation of Aromatic Compounds with Haloarenes
Yanagisawa S and Itami K
ChemCatChem, 3(5), 827-829 (2011)
β-Hydrogen-Containing Sodium Alkoxides as Suitable Bases in Palladium-Catalyzed Aminations of Aryl Halides
Prashad M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(8), 2612-2614 (2000)