Merck
398195
Sigma-Aldrich
リチウムtert-ブトキシド 溶液
1.0 M in THF
別名:
tert-Butoxylithium, Lithium 2-methylpropan-2-olate, Lithium t-butoxide, Lithium tert-butylate, Lithium salt of tert-Butyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COLi
CAS番号:
分子量:
80.05
Beilstein:
3620018
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in THF
bp
67 °C
密度
0.888 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Li/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リチウムtert-ブトキシド溶液は、通常、有機合成におかる強塩基として使用されます。
以下の用途に使用できます:
  • 導電性ゲル電解質用のリチウム修飾シリカナノ粒子の合成に
  • ラクチドの開環重合の触媒として
  • フレームスプレー熱分解によりLiV3O8ナノ粒子を合成するためのリチウム前駆体として。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398195-BULK:
398195-VAR:
398195-250ML:4548173142883
398195-50ML:4548173142890
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficient and controlled polymerization of lactide under mild conditions with a sodium-based catalyst.
Chen HY, et al.
Green Chemistry, 9(10), 1038-1040 (2007)
Electrochemistry of LiV3O8 nanoparticles made by flame spray pyrolysis.
Patey TJ, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 11(4), A46-A50 (2008)
Solid-phase synthesis of quinoxaline, thiazine, and oxazine analogs through a benzyne intermediate.
Dixon S, et al.
Tetrahedron Letters, 46(43), 7443-7446 (2005)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52(24), 7083-7090 (2007)
Teng-Hao Chen et al.
Nature communications, 5, 5131-5131 (2014-10-14)
Metal-organic and covalent organic frameworks are porous materials characterized by outstanding thermal stability, high porosities and modular synthesis. Their repeating structures offer a great degree of control over pore sizes, dimensions and surface properties. Similarly precise engineering at the nanoscale
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.