Merck
703524
Sigma-Aldrich
リチウム tert-アモキシド 溶液
40 % (w/w) in heptanes
別名:
リチウム 2-メチル-2-ブトキシド, リチウム tert-アミラート, リチウム tert-ペンタオキシド, リチウム tert-ペンチルオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11LiO
CAS番号:
分子量:
94.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
密度
0.73 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
15.1 °F
引火点(℃)
-9.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703524-100ML:4548174011577
703524-BULK:
703524-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)