Merck
361798
Sigma-Aldrich
ジイソプロピルアミドリチウム 溶液
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
別名:
LDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NLi
CAS番号:
分子量:
107.12
Beilstein:
3655042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
不純物
3 wt. % diisopropylamine
密度
0.812 g/mL at 25 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
InChI Key
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リチウムジイソプロピルアミド溶液(LDA)は、有機合成で広く使用される立体障害のある非求核性強塩基です。
アプリケーション
リチウムジイソプロピルアミド溶液(LDA)は以下の用途に使用することができます:
  • D,L-ラクチドとメタクリル酸メチルのアニオン重合の開始剤。
  • エステルのエノール化の促進。
  • トリフルオロメチルケトン調製のための、カルボン酸からエンジオレート中間体への変換。
  • N-置換サッカリン類似体調製のための、アリールスルホニルオキサゾリジノンのオルトリチウム化。
  • アリールカルバメートのオルトリチウム化およびフリース転位の触媒。
  • アリルエーテルから(Z)-プロペニルエーテルの異性化の促進剤。
包装
25 mL Sure/Sealボトルを、使い捨てボトルとして推奨します。 穿刺を繰り返すと、製品のパフォーマンスが低下するおそれがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, hearing organs, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
361798-4X10ML:
361798-4X25ML:4548173308203
361798-100ML:4548173139890
361798-PZ:
361798-VAR:
361798-BULK:
361798-800ML:4548173139906
361798-4X100ML:4548173336602
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lithium diisopropylamide-mediated enolizations: Solvent-dependent mixed aggregation effects
Sun X and Collum DB
Journal of the American Chemical Society, 122(11), 2459-2463 (2000)
Anionic polymerization of D, L-lactide initiated by lithium diisopropylamide
Bhaw-Luximon A, et al.
Polymer, 42(24), 9651-9656 (2001)
Trifluoromethyl ketones: properties, preparation, and application
Kelly CB, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(95), 11133-11148 (2013)
Isomerization of allyl ethers initiated by lithium diisopropylamide
Su C, and Williard PG
Organic Letters, 12(23), 5378-5381 (2010)
Efficient access to chiral N-substituted saccharin analogues via the directed ortho-lithiation of 3-N-arylsulfonyloxazolidin-2-ones
Aliyenne AO, et al.
Tetrahedron Letters, 47(36), 6405-6408 (2006)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
361798-100ML4061831824513
361798-4X10ML
361798-800ML4061831824544
361798-4X100ML4061831824520
361798-4X25ML4061831824537