About This Item
化学式:
(CH3)3COK
CAS番号:
分子量:
112.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
212-740-3
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98.0% (acidimetric)
フォーム:
powder
おすすめの製品
蒸気圧
0.02 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
自己発火温度
483 °C
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
256-258 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Potassium tert-butylate (Potassium tert-Butoxide) is a strong, non-nucleophilic alkoxide base in organic chemistry. Potassium tert-butoxide catalyzes the reaction of hydro silanes and heterocyclic compounds to generate the silyl derivatives. It is used to catalyze the Michael addition reaction, Ramberg-Baecklund reaction, Pinacol rearrangement.
アプリケーション
Potassium tert-butylate is used to catalyzes the Michael addition reaction.
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Free KOH: ≤ 1 %(m)
Identity (IR): conforms
Free KOH: ≤ 1 %(m)
Identity (IR): conforms
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1