Merck
309567
Sigma-Aldrich
(メトキシメチル)トリフェニルホスホニウムクロリド
97%
別名:
Triphenyl(methoxymethyl)phosphonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P(Cl)CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
342.80
Beilstein:
3599844
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
phosphine
SMILES記法
[Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化(メトキシメチル)トリフェニルホスホニウムは、アルデヒドおよびケトンと反応してアルケンの位置に置換基を導入させるWittig試薬です。このWittig反応は、次の化合物の合成の主要段階に使用されます。
  • 抗マラリア薬である(+)-アルテミシニン。
  • 置換キノリン。
  • Akuammiline型アルカロイドであるピクリニン。
  • シグナル伝達性転写因子6(STAT6)阻害剤としての7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン誘導体。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>482.0 °F
引火点(℃)
> 250 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
309567-VAR:
309567-10KG:
309567-25G:
309567-5G:
309567-BULK:
309567-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A convenient synthesis of quinolines by reactions of o-isocyano-β-methoxystyrenes with nucleophiles
Kobayashi K, et al.
Tetrahedron, 60(50), 11639-11645 (2004)
Stereoselective total synthesis of (+)-artemisinin
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 44(2), 387-389 (2003)
Novel 7H-pyrrolo [2, 3-d] pyrimidine derivatives as potent and orally active STAT6 inhibitors
Nagashima S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(19), 6926-6936 (2009)
Total synthesis of the akuammiline alkaloid picrinine
Smith JM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(12), 4504-4507 (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
309567-100G4061826676059
309567-25G4061826676097
309567-5G