Merck
GBL654008
Grace Bio-Labs SecureSealイメージングスペーサー
8 wells, diam. × thickness 9 mm × 0.12 mm
別名:
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
adhesive/adhesive
colorless
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 654008
直径×厚み
9 mm × 0.12 mm
外部L × W
25 mm × 25 mm
ウェル
8
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イメージングスペーサーは、カバーガラスまたは顕微鏡スライドに剥がして貼り付け、圧縮せずに標本を閉じ込める超薄型の接着スペーサーです。必要な深さまでカスタムビルドチャンバーに複数のスペーサーを重ねます。
アプリケーション
イメージング
顕微鏡検査
高温単分子動力学解析
反ストークスラマン散乱顕微鏡
法的情報
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhixing Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(22), 8027-8033 (2014-05-23)
Vibrational imaging such as Raman microscopy is a powerful technique for visualizing a variety of molecules in live cells and tissues with chemical contrast. Going beyond the conventional label-free modality, recent advance of coupling alkyne vibrational tags with stimulated Raman
Karl-Frédéric Vieux et al.
Scientific reports, 8(1), 6812-6812 (2018-05-03)
In many cell types, the length of the poly(A) tail of an mRNA is closely linked to its fate - a long tail is associated with active translation, a short tail with silencing and degradation. During mammalian oocyte development, two
Stephany El-Hayek et al.
Biology of reproduction, 93(2), 47-47 (2015-06-13)
Germ cells develop in intimate contact and communication with somatic cells of the gonad. In female mammals, oocyte development depends crucially on gap junctions that couple it to the surrounding somatic granulosa cells of the follicle, yet the mechanisms that