Merck
GBL654004
Grace Bio-Labs SecureSealイメージングスペーサー
1 well, diam. × thickness 13 mm × 0.12 mm
別名:
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
adhesive/adhesive
colorless
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 654004
直径×厚み
13 mm × 0.12 mm
外部L × W
25 mm × 25 mm
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イメージングスペーサーは、カバーガラスまたは顕微鏡スライドに剥がして貼り付け、圧縮せずに標本を閉じ込める超薄型の接着スペーサーです。必要な深さまでカスタムビルドチャンバーに複数のスペーサーを重ねます。
アプリケーション
イメージング
顕微鏡検査
高温単分子動力学解析
反ストークスラマン散乱顕微鏡
法的情報
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Megan Davis-Fields et al.
Biophysical journal, 117(8), 1496-1507 (2019-10-07)
Biofilm infections can consist of bacterial aggregates that are an order of magnitude larger than neutrophils, phagocytic immune cells that densely surround aggregates but do not enter them. Because a neutrophil is too small to engulf the entire aggregate, it