Merck
GBL645502
Grace Bio-Labs CoverWellインキュベーションチャンバー
chamber volume 500 μL, W × L × thickness 22 mm × 40 mm × 0.5 mm
別名:
leak proof chamber, leak proof enclosure, microscope stick on chamber, reusable press to seal chamber
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
red
silicone
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 645502
W × L × 厚み
22 mm × 40 mm × 0.5 mm
チャンバー容積
500 μL
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CoverWell インキュベーションチャンバー(再利用可能) - インキュベーション中、しっかりとシールします。
  • 酵素による呈色沈殿反応中に、インキュベーションしているスライドおよび標本の上下をさかさまにすることによって標本上の沈殿したデポジットを取り除きます。
  • 水浴および/または高温でのインキュベーション中でも非常にしっかりとシールします。
  • RNaseおよびDNaseフリー
  • 疎水性
  • 湿った表面もしくは乾燥した表面にくっつきます。
  • 再利用可能
法的情報
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)