Merck
ホーム製品実験器具顕微鏡スライド・チャンバー
顕微鏡スライド・チャンバー
生物学的サンプルの光学および電子顕微鏡分析には、分析する細胞や組織の処理が限定的なことや目に見えるアーチファクトをより容易に確認するために、一貫性のある試薬と消耗品が必要です。私たちは、Corning®(日本国内取扱いなし)、BRAND®、PELCO®やその他の信頼性の高いブランドの研究および臨床検査用の顕微鏡試薬、スライドとカバーガラスツールガラス製品を幅広く取り揃えています。特に、ONCYTE AVID™、NOVA™、SuperNOVA™ 微小孔構造ニトロセルロースコーティングスライド、Coverwell™ & Culturewell™ インキュベーションチャンバーなど、GraceBio-Labs社のマイクロアレイ技術製品を幅広く提供しています。  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
顕微鏡スライドカバーガラス
最適な条件でスライドを観察するためには、適切なカバーガラスのサイズと厚さが必要です。形状、サイズ、厚さに基づいて、さまざまなカバーグラスからお選びください。
顕微鏡スライド
一貫性と高い光学的透明度をもたらすさまざまなサイズや色分けで利用できる顕微鏡スライドを提供しています。プレーン、フロスト、ツインフロスト、カラー、ラウンドエッジ、グラウンドエッジ、カットエッジ、キャビティスライドなど、さまざまなオプションを備えた幅広いサイズを取り揃えており、臨床検査や研究用途で使用できます。また、私たちのラインナップには、お客様の分析をサポートし、材料を整理するための顕微鏡スライドグリッドと幅の広いスライドラッチスライド保管ボックスもあります。
染色用ガラス製品
小さなウェルキャビティスライドから便利で均一な染色が可能になる染色トラフやトレイまで、特異的な細胞または組織の染色ニーズに合った染色ガラス製品を幅広く提供しています。また、より大容量の染色用に、カバー付き5~50スライドラックサイズのWheaton Coplin染色ジャーも幅広く提供しています。
効率性と快適性のための顕微鏡ツール
正確で信頼性の高いツールを使用すると、顕微鏡下での作業効率を大幅に向上できます。サンプルやカバースリップを操作するための各種材質と形状のさまざまな細いピンセット鉗子、ならびに免疫染色スライド用のPAPペンも提供しています。ラインナップには、高速乾燥を可能にする供給電力110 Vと230 Vのスライドスピナーも含まれています。スライドボックスとスライドメーラーは、さまざまなサイズで設計されているため、スライドを安全に保管し輸送できます。スライドベンチでの長いセッションのために、足をクッションで支える色とりどりのシリコン製ラボマットもご用意しています。
マイクロアレイ表面
Corning® Epoxide(日本国内取扱いなし)、UltraGAPS™、GAPS™ IIコーティングスライド、ならびに抗原または抗体結合、細胞または組織溶解物結合、糖タンパク質、およびペプチド結合アッセイ用のGrace Bio-Labs ONCYTE AVID™、NOVA™、SuperNOVA™ 微小孔構造ニトロセルロースコーティングスライドなどのマイクロアレイを作製するために最適化された表面から選択できます。Grace Bio-Labs ProPlate Multi–Arrayスライドシステムでは、顕微鏡アレイ技術と自動マイクロタイタープレート処理が統合されています。個々のモジュールは、標準マイクロタイタープレートの設置面積でトレイ1つに収まります。
電子顕微鏡用品
私たちは、スキャンまたは透過型電子顕微鏡用の必需品と必要なツールを提供しています。サンプル用の埋め込み型枠、薄いまたは厚い切片用のナイフを作製するためのガラスストリップ、および主要機器用の検体マウントなどがあります。透過型電子顕微鏡に不可欠な銅、ニッケル、金製のグリッド、グリッドマーカー、およびグリッド保管箱を幅広く提供しています。Carestream®電子顕微鏡フィルムは、高品質のEM顕微鏡写真が生成されるように設計されています。
画像処理・灌流チャンバー
Grace Bio-Labs画像処理スペーサーは、細胞や組織の染色、高解像度顕微鏡観察、免疫組織染色、および生細胞の低速度撮影アプリケーションに適しています。CoverWell ™ 画像処理チャンバーなどのブランドは、共焦点顕微鏡観察および画像処理アプリケーションのために、厚くて浮遊性のある検体を安定させ支持するように設計されています。MultiSlip™ およびSecureSlip™ カバースリップチャンバーは、細胞培養、免疫蛍光法、または染色アプリケーションの過程で、サンプルが単離状態を保つというセキュリティが得られます。