Merck
245054
Sigma-Aldrich
メチルトリフェニルホスホニウムヨージド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3P(C6H5)3I
CAS番号:
分子量:
404.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
183-185 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • 色素増感太陽電池に使用される、トリフェニルアミン系染料およびピレンを含有する多オレフィン性芳香族分子
  • カルバ糖産生のためのグリカール由来ビニルエポキシドのジアステレオマカルバ類似体
  • 有機カスケード触媒によるアルカロイド天然物
  • アレン化合物の酸化による三重項カルベン
  • 脱ハロゲン化水素-Heckオレフィン化反応およびWittig-Heck反応によるスチルベン
法的情報
Fluorous Technologies, Inc.の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
245054-5G:
245054-25G:4548173987286
245054-VAR:
245054-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohammad Mahdi Khataei et al.
Talanta, 178, 473-480 (2017-11-16)
In this study, a novel generation of deep eutectic solvents (DESs) was used as an acceptor phase in three-phase hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) based on two immiscible organic phases. It was compared with other common DESs for extraction