Merck
E50604
Sigma-Aldrich
エチルトリフェニルホスホニウムブロミド 臭化物
99%
別名:
TEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P+C2H5]Br-
CAS番号:
分子量:
371.25
Beilstein:
3599630
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-205 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に使用される反応物です。
  • L-システイン誘導チアゾリジンからのD-アミノ酸です。
  • アルドール反応およびホーナー・ワズワース・エモンズオレフィン化から得られたレイオドリドAです。
  • ジアステレオ選択的な分子内イミノエン反応から得られたシクロアルカノインドリンです。
  • 重要なビルディングブロックのカップリングを使用したマイトトキシンのWXYZA'領域です。
以下の反応物です。
  • アルキルジプロペニルチオフェンモノマーを形成する固相メタセシス重縮合
  • ABC環系を合成するための溝呂木-Heck環化反応および辻-Trost連鎖環化/ラクトン化環化反応
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
401.0 °F
引火点(℃)
205 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E50604-100G:
E50604-VAR:
E50604-BULK:
E50604-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoshihiro Noda et al.
Aging, 9(2), 556-572 (2017-02-18)
Gamma-aminobutyric acid (GABA)ergic and glutamatergic neurotransmissions in the prefrontal cortex decreases with age. Further, cognitive function mediated through the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) also declines with age. Although neuroimaging studies have demonstrated decreased levels of these substances, direct neurophysiological data
Airat Gubaev et al.
Nucleic acids research, 44(21), 10354-10366 (2016-08-26)
The topological state of DNA is important for replication, recombination and transcription, and is regulated in vivo by DNA topoisomerases. Gyrase introduces negative supercoils into DNA at the expense of ATP hydrolysis. It is the accepted view that gyrase achieves
Chris M Wood et al.
The Journal of experimental biology, 219(Pt 20), 3218-3226 (2016-11-02)
Nitrogen (N) appears to be a limiting dietary resource for elasmobranchs, required not only for protein growth but also for urea-based osmoregulation. Building on recent evidence that the toxicant ammonia can be taken up actively at the gills of the
Rafał Oliwa
Materials (Basel, Switzerland), 13(17) (2020-08-28)
We investigated the effect of modified aluminosilicates, including bentonite from Armenia (BA) modified with quaternary ammonium salts (BAQAS) and phosphonium salts (BAQPS), on the mechanical properties and morphology of Kevlar/epoxy composites. The Kevlar/epoxy composites containing 1.0 or 3.0 wt.% modified
Yoshihiro Noda et al.
Depression and anxiety, 35(5), 448-456 (2018-04-11)
Dysfunctional neuroplasticity may be one of the pathophysiological mechanisms underlying major depression. We have previously established methods to assess neuroplasticity from the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) using a paired associative stimulation (PAS) paradigm, which pairs a preceding peripheral nerve stimulation