蒸気密度
1.83 (vs air)
品質水準
蒸気圧
86 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
897 °F
含みます
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
17 %
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI Key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 3Dプリンターのポリマー素材、アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)の調製。ABSは高い強度、耐久性、耐熱性で知られる一般的に使用されるエンジニアリング熱可塑性樹脂です。医療分野、互換性のある製造プロセス、射出成形、ブロー成形、押出成形など、幅広い用途に適した素材です。
- 炭素繊維前駆体を開発するためのリグノスルホン酸塩との共重合。このコポリマーは、さらなる熱処理を受けて炭素繊維を形成する前駆体材料となります。
- アクリルアミドをグラフトしたアクリロニトリル共重合体膜の合成。これはセルラーゼ酵素を固定化するための支持マトリックスとして機能します。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110213-4X1L:
110213-1L:4548173102733
110213-50L:
110213-100ML:4548173102719
110213-500ML:4548173102757
110213-2L:4548173102245
110213-BULK:
110213-2.5L:
110213-VAR:
110213-18L:4548173102726
110213-4L:4548173102740
110213-5ML:4548173102764