Merck
31564
Supelco
アクリロニトリル
analytical standard
別名:
ビニルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCN
CAS番号:
分子量:
53.06
Beilstein:
605310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
1.83 (vs air)
蒸気圧
86 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
自己発火温度
897 °F
品質
stabilized
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
17 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI Key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acrylonitrile (AN) is a volatile liquid mostly used in manufacturing plastics and polymers.
アプリケーション
アクリル繊維、樹脂(アクリロニトリルブタジエン-スチレン、スチレン-アクリロニトリルなど)、ニトリルゴム(ブタジエン-アクリロニトリル)の製造に用いられています。
AN may have been used as standard during headspace gas chromatography for the determination of AN monomer in plastic containers and carbonated beverages.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
ラットで多部位発がん性物質であり、ヒトでも発がん性物質でもある可能性がる物質です。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31564-VAR:
31564-BULK:
31564-5ML:4548173312347
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Role of cytochrome P450 2E1 in the metabolism of acrylamide and acrylonitrile in mice.
Sumner SC
Chemical Research in Toxicology, 12(11), 1110-1116 (1999)
Determination of acrylonitrile monomer in plastic packaging and beverages by headspace gas chromatography.
Gawell, GB-M.
Analyst, 104.1235, 106-110 (1979)
R A Woutersen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 5-9 (1998-08-26)
Acrylonitrile is a monomer used extensively as a raw material in the manufacturing of acrylic fibers, plastics, synthetic rubbers, and acrylamide. It has been classified as a probable human carcinogen according to the results of numerous chronic rat bioassays. The
R Thier et al.
Archives of toxicology, 74(4-5), 184-189 (2000-08-26)
The high acute toxicity of acrylonitrile may be a result of its intrinsic biological reactivity or of its metabolite cyanide. Intravenous N-acetylcysteine has been recommended for treatment of accidental intoxications in acrylonitrile workers, but such recommendations vary internationally. Acrylonitrile is
N A Esmen
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 63-70 (1998-08-26)
The reconstruction of worker exposures has been the mainstay of modem industrial epidemiologic studies. In most cases, the researchers are faced with the difficult dilemma created by the scarcity of the exposure measurement data vis-à-vis the demands for refined quantification.