安全性情報
48625
Supelco
ビニルクロリド 溶液
200 μg/mL in methanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
品質水準
認証
ISO 17943
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
200 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI Key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ビニルは、ポリ塩化ビニルホモポリマーおよびコポリマーの工業生産用のモノマーとして利用できる無色の気体です。また、ステアリン酸ビニル、塩化ビニリデン、トリおよびテトラクロロエチレンの生産にも使用できます。塩酸と炭化カルシウム由来アセチレンとの反応によって得ることができます。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011にリストに収載された化合物に関する利用可能な参考資料はこちらをご覧ください。
その他情報
適切な装置技術に関する詳細な情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートやソリューションについては、テクニカルサービスまでご連絡ください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48625-BULK:
48625:4548173160559
48625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Intratec Solutions
Vinyl Chloride Production from Ethylene Dichloride - Cost Analysis - VCM E11A (2016)
Replication of N2,3-ethenoguanine by DNA polymerases.
Linlin Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(22), 5466-5469 (2012-04-11)
Young-Soo Han et al.
Water research, 46(19), 6339-6350 (2012-10-09)
Abiotic degradation of cis-dichloroethylene (cis-DCE) and vinyl chloride (VC) was investigated using Fe hydroxides obtained by hydrolyzing Fe(II) salts over a pH range of 7.7-8.0. Within this narrow pH range, a green rust (GR) precipitated. The dechlorination reactivity of the
Fang Ji et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 29(8), 583-588 (2012-02-18)
To explore the association between chromosomal damage induced by vinyl chloride monomer (VCM) and polymorphisms of xenobiotic metabolism genes and DNA repair genes. Cytokinesis-block micronucleus (CBMN) test was performed to detect chromosomal damage in peripheral lymphocytes of 402 VCM-exposed workers.
Qi Wang et al.
Mutation research, 754(1-2), 7-14 (2013-04-09)
In this study, a group of 317 workers occupationally exposed to vinyl chloride monomer and 166 normal, unexposed referents in Shandong province (Northern China) were examined for chromosomal damage in peripheral lymphocytes using the cytokinesis-blocked micronucleus (CB-MN) assay. The exposure
プロトコル
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis