Merck
615056
Sigma-Aldrich
Vinyl chloride-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
Chloroethylene-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=CDCl
CAS番号:
分子量:
65.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
bp
-13.4 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
密度
0.911 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\[2H])Cl
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
InChI Key
BZHJMEDXRYGGRV-FUDHJZNOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615056-BULK:
615056-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)