Merck
491144
Sigma-Aldrich
1,4-フェニレンジアミン-d8
98 atom % D
別名:
1,4-ジアミノベンゼン-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4(ND2)2
CAS番号:
分子量:
116.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD4
InChI Key
CBCKQZAAMUWICA-GCJHLHDMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
491144-VAR:
491144-BULK:
491144-1G:4548173162041
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)