Merck
691976
Sigma-Aldrich
ビニル-13C2 クロリド
stabilized with hydroquinone, 99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
クロロエチレン-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH2=13CHCl
CAS番号:
分子量:
64.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
gas
bp
-13.4 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChI Key
BZHJMEDXRYGGRV-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-77.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-61.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
691976-BULK:
691976-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)