安全性情報
NIST2975
ディーゼル粒子状物質
NIST® SRM® 2975
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 1 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
industrial hygiene
フォーマット
matrix material
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SRM 2975の各単位は、工業用ディーゼル式フォークリフトから回収された1gのディーゼル粒子状物質を含む1ボトルから構成されます。
SRM 2975_cert
SRM 2975_SDS
アプリケーション
ディーゼル粒子状物質 (産業用フォークリフト)標準物質(SRM)は、ディーゼル粒子状物質および類似のマトリックス中の選択された多環芳香族炭化水素(PAH)およびニトロ置換PAH(ニトロ-PAH)定量の分析法の評価に使用することを目的としています。
特徴および利点
  • 選択された多環芳香族炭化水素(PAH)およびニトロ置換PAH(ニトロ-PAH)のNIST認証値と、総抽出可能質量、粒子サイズ分布および比表面積の非認証値を記載した証明書が添付されています。 
  • 認証値は、計測学的にトレーサブルであり、SIによる質量分率の単位です。
  • NIST証明書には、保管、使用および取扱いに関する指示が記載されています。
その他情報
以下に記載する分析物に関して認証されています。
2-メチルフェナントレン、1-メチルフェナントレン、トリフェニレン、ベンゾ[j]フルオランテン、ベンゾ[a]フルオランテン、ジベンズ[a,h + a,c]アントラセン、ピセン、ジベンゾ[a,e]ピレン、ジベンゾ[b,k]フルオランテン
参照/情報値が以下の分析物に関して提供されています。
9-ニトロフェナントレン、3-ニトロフェナントレン、2-ニトロフルオランテン、3-ニトロフルオランテン、1-ニトロピレン、7-ニトロベンズ[a]アントラセン、6-ニトロクリセン、ナフタレン、ビフェニル、フルオレン、フェナントレン、アントラセン、3-メチルフェナントレン、9-メチルフェナントレン、1,2-ジメチルフェナントレン、1,6-、1,7-、2,5-および2,9-ジメチルフェナントレン、1,8-ジメチルフェナントレン、2,6-ジメチルフェナントレン、2,7-ジメチルフェナントレン、3,6-ジメチルフェナントレン、フルオランテン、ピレン、1-、3-、および7メチルフルオランテン、2-メチルピレン、4-メチルピレン、ベンゾ[c]フェナントレン、ベンズ[a]アントラセン、クリセン、ベンゾ[k]フルオランテン、ベンゾ[e]ピレン、ベンゾ[a]ピレン、ペリレン、インデノ[1,2,3-cd]ピレン ベンゾ[ghi]ペリレン、ジベンズ[a,j]アントラセン、ベンゾ[b]クリセン、コロネン、2-メチルナフタレン、1-メチルナフタレン、アセナフテン、ベンゾ[ghi]フルオランテン、ベンゾ[b]フルオランテン、2-メチルナフタレン、1-メチルナフタレン、アセナフテン、ベンゾ[ghi]フルオランテン、ベンゾ[b]フルオランテン、1-ニトロナフタレン、2-ニトロナフタレン、9-ニトロアントラセン、8-ニトロフルオランテン、4-ニトロピレン、6-ニトロベンゾ[a]ピレン、1,3-ジニトロピレン、1,6-ジニトロピレン、1,8-ジニトロピレン、9-ニトロアントラセン
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2975:4548173961484
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Black carbon concentrations in California vehicles and estimation of in-vehicle diesel exhaust particulate matter exposures.
Fruin A S, et al.
Atmospheric Environment, 38(25), 4123-4133 (2004)
Reduced toxicity of diuron to the freshwater green alga Pseudokirchneriella subcapitata in the presence of black carbon.
Knauer K, et al.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 83(2), 143?148-143?148 (2007)
Stephanie M Bilinovich et al.
International journal of environmental research and public health, 17(20) (2020-10-15)
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterized by disruptions in social communication and behavioral flexibility. Both genetic and environmental factors contribute to ASD risk. Epidemiologic studies indicate that roadway vehicle exhaust and in utero exposure to diesel particulate
Yung-Ho Hsu et al.
Free radical biology & medicine, 135, 235-244 (2019-03-18)
Traffic emission is responsible for most small-sized particulate matter (PM) air pollution in urban areas. Several recent studies have indicated that traffic-related PM may aggravate kidney disease. Furthermore, exposure to particulate air pollution may be related to the risk of