安全性情報
NIST1650B
ディーゼル粒子状物質
NIST® SRM® 1650b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
industrial hygiene
フォーマット
matrix material
SMILES記法
C
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SRM 1650bの調製に使用した粒子状物質は、機関運転時間200時間の粒子蓄積後の、希釈管施設の熱交換器から採取しました。この粒子状物質を生成するために、さまざまな条件下で動作するいくつかの直噴4サイクルディーゼルエンジンが使用されました。したがって、このサンプルは、特定の条件下で動作する特定のディーゼルエンジンを表すことを意図したものではなく、大型ディーゼルエンジンの粒子状物質の排出を表しています。認証値および非認証値が提供されているすべての化学成分は、ディーゼル粒子状物質中に自然に存在するものです。PAHの認証値は、NISTで2つ以上の独立した分析方法から得られた、一致した結果に基づいています。「保管、取り扱い、および使用に関する指示」に記載される指示に従ってSRMが取り扱われ保管されている限り、SRM 1921bは、規定された測定の不確実性の範囲内で有効です。
SRM 1650B_cert
SRM 1650B_SDS
アプリケーション
この標準物質(SRM)は、ディーゼル粒子状物質および類似のマトリックス中の選択された多環芳香族炭化水素(PAH)およびニトロ置換PAH(ニトロ-PAH)定量の分析法の評価に使用することを目的としています。
特徴および利点
  • SRM 1650bのユニットは、約200 mgのディーゼル粒子物質を含むボトルから構成
  • 計量学的トレーサビリティは、質量分率の派生単位として表される国際単位系(SI)質量単位まで
  • 製品の説明、廃棄、輸送に関する情報は、付属のMSDSに記載
  • 同梱のNIST証明書に、RMの有効期限、ユーザーへの警告、適切な保管と使用に関する指示、調製、および分析に関する詳細を記載
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1650B-1EA:
NIST1650B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)