Merck
D152803
Sigma-Aldrich
ジメチルカルバミルクロリド
98%
別名:
クロロギ酸ジメチルアミド, ジメチルカルバモイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCOCl
CAS番号:
分子量:
107.54
Beilstein:
878197
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
167-168 °C/775 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
InChI Key
YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ジメチルカルバミルクロリドは、以下の合成に使用することができます:
  • ベンジルフェノールからの二置換カルバメート。
  • イソニコチン酸N-オキシドおよびシアン化亜鉛との反応による2-シアノイソニコチンアミド。この方法は新規なキサンチンオキシドレダクターゼ阻害剤の合成に適用されました。
  • アセチルコリンエステラーゼ(AChE)およびセロトニン転送因子(SERT)二重阻害剤。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D152803-5G:4548173948485
D152803-BULK:
D152803-500G:4548173948478
D152803-VAR:
D152803-100G:4548173948461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polypeptides. XII. The Optical Rotation and Configurational Stability of α-Helices1.
Blout E R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(3), 749-750 (1957)
Zinc cyanide mediated direct α-cyanation of isonicotinic acid N-oxide. Application to the synthesis of FYX-051, a xanthine oxidoreductase inhibitor.
Huo Z, et al.
Tetrahedron Letters, ?49(28), 4369-4371 (2008)
Design and synthesis of dual inhibitors of acetylcholinesterase and serotonin transporter targeting potential agents for Alzheimer's disease.
Kogen H, et al.
Organic Letters, 4(20), 3359-3362 (2002)
A R Sellakumar et al.
Journal of environmental pathology and toxicology, 4(1), 107-115 (1980-08-01)
The comparative carcinogenicity of dimethylcarbamoyl chloride (DMCC) was studies in male, Syrian Golden Hamsters by inhalation. Hamsters were exposed to 1ppm and the exposure periods were 6 hours per day, 5 days per week for the lifetime of the animals.
A Segal et al.
Chemico-biological interactions, 40(2), 209-231 (1982-06-01)
The rodent carcinogens dimethylcarbamyl chloride (DMCC) and diethylcarbamyl chloride (DECC) react with dGuo (pH 7.0-7.5, 37 degrees C, 4 h) to form the O6-acyl derivatives 6-dimethylcarbamyloxy-2'-deoxyguanosine (6-DMC-dGuo) and 6-diethylcarbamyloxy-2'-deoxyguanosine (6-DEC-dGuo), respectively. Reaction of DMCC with dThd under identical conditions yielded